Description
- The uvex hypervision features a comfortable, ergonomic design with a translucent frame that provides an almost unrestricted field of vision for enhanced workplace awareness.
- A soft, flexible frame construction ensures high wearer comfort, even during extended periods of use.
- Integrated side recesses allow sufficient space for personal prescription spectacles, enabling the uvex hypervision to be worn comfortably as reliable overspecs.
- An adjustable headband combined with indirect ventilation completes the design, delivering a secure fit, improved airflow, and dependable eye protection for everyday professional applications.
Spezifikation
Spezifikation
| Lens Coating | Scratch-resistant, Impact-resistant, Anti-fog |
| Lens Tint | None |
| Product Type | Anti-fog Goggles |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Polycarbonate |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?