Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma Tank Liners, CX3-9 Liner
Artikelnummer. p-7238142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
19 L
28 L
38 L
378 L
757 L
Pakningsstørrelse:
Pack of 10
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17810647
Brand: Thermo Scientific™ SH30647.10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tank liner system with top train is composed of CX3-9 single web, multi-layer plastic film, with dimensions optimized for drums and commonly used industry standard cylindrical tanks. They feature an open top for maximum recovery, with drum dolly available to provide mobility.
  • Minimizes bioburden due to construction in an ISO 7 cleanroom under sterile cGMP conditions.
  • Eliminates post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduces cross-contamination risks.
Applications:
  • Removes the need for tank cleaning and helps reduce cycle times.
  • Facilitates hydration of powdered media and buffers, and pooling of non-sterile solutions and fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity (Metric) 378 L
Capacity (English) 100 gal.
Outer Packaging Cardboard Cartons
Protective Inner Packaging Packed and sealed in two independent outer layers in the Class 10,000/ISO Class 7 area
Sterilization Method Irradiated
Product Line HyPerforma
Film Description CX3-9
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.