Learn More
Descrizione
Protects preparative HPLC columns from contaminants and strongly retained compounds, helping extend column life while maintaining consistent chromatographic performance.
- Protects preparative HPLC columns from particulate contamination.
- Hypercarb stationary phase provides compatible guard column protection.
- Helps extend analytical column lifetime.
- Reduces downtime and replacement costs.
- Easy to install and replace.
- Maintains reliable chromatographic performance throughout routine use.
Specifica
Specifica
| Particle Size | 7 μm |
| Length (Metric) | 30 mm |
| Type | Guard Column |
| Diameter (Metric) Inner | 8 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?