Description
- Dark colored liner is well suited for slightly dirty or oily environments
- Foam nitrile coating is up to 30% more breathable for increased user comfort
- Proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove
- Independently certified as skin friendly by the Oeko-Tex™ testing & certification system
- No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
Spécification
Spécification
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Coated Area | Palm |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Color | Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Dip-coated Gloves |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?