Learn More
Hydroxypropyl methylcellulose, 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl, viscosity (2% aq. soln., 20°C) 7500-14000 mPa.s
Codice prodotto. 15405005
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
2.5kg
500g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15405005
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 045847.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Hydroxypropyl methylcellulose is used as an ophthalmic lubricant, an emulsifier and a thickening and suspending agent. It is widely used as an excipient in pharmaceutical formulations. It also acts as a food additive. Its eye drops are known as artificial tears, which are used to relieve eye dryness and soreness. It finds applications in various fields as tile adhesives, gypsum products, cosmetics, cement renders, contact lenses, detergents and cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-65-3
Molecular Formula C56H108O30
Molecular Weight (g/mol) 1261.45
MDL Number MFCD00131360
InChI Key PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifica
Quantity 100 g
Merck Index 14,4842
Solubility Information Miscible with water,ethanol,ether,acetone and organic solvents.
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Hydroxypropyl methylcellulose, 28 to 30% methoxyl, 7 to 12% hydroxypropyl, viscosity (2% aq. soln., 20°C) 7500 to 14000mPa.s
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato