Description
The Hydrometer Rack accommodates up to 10 hydrometers with diameters up to 31 mm, ensuring safe storage, efficient drying, and secure transport.
Secure Organization
- Teardrop-Shaped Slots hold hydrometers securely in place, support a range of diameters, and ensure easy insertion and removal for convenient handling
- 3-Tier Setup provides enhanced stability and protection of hydrometer body
Clean and Convenient
- Built-in Handles provide a secure grip for safe and convenient transport
- Removable Drip Tray simplifies cleaning and maintenance, improving sanitation and protecting your workspace
Robust Design
- Stable Wide Base ensures increased stability and secure placement for hydrometers
- Durable Polypropylene Construction is easy to clean, long-lasting, and fully recyclable
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Blue |
| Holds | Hydrometers (Long), Hydrometers (Short) |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 10 |
| Size | 29.5 x 17.50 x 23.40 cm |
| Length (Metric) | 29.5 cm |
| Includes | Drip Tray |
| Product Type | Hydrometer Rack |
| Shelves | 3 Tiers |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?