Learn More
Hydrogen Tetrafluoroborate(1-) (48% solution in H2O), TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Hydrogen Tetrafluoroborate(1-) |
| Quantity | 50 g |
| Molecular Formula | BF4 . H |
| Synonym | Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F |
| IUPAC Name | hydron;tetrafluoroborate |
| Molecular Weight (g/mol) | 87.81 |
| Formula Weight | 88.0107 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 48 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?