Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Colorless to Green-Yellow |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Heavy Metals (as Pb) | max. 1 ppm |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Residue after Ignition | max. 5 ppm |
| Quantity | 1 L |
| Physical Form | Liquid |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| Percent Purity | 36.5 to 38.0% |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?