Learn More
Hydrazinium Hydroxide, Sigma-Aldrich™
Code produit 15896380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
55 kg
Conditionnement:
1 L
250mL
55kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15896380 1 L 1 L
15869150 250 mL 250mL
15879150 55 kg 55kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15896380 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8046081000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
About 100% N2H5OH for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-57-8
Spécification
Boiling Point 120.5°C/1013 hPa
Melting Point -51.7°C
Quantity 1 L
Density 1.03 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00149931
Synonym Hydrazinium hydroxide, Hydrazine hydrate, Hydrazinium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 32.05 (anhydrous basis)
Grade Research
Chemical Name or Material Hydrazinium Hydroxide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.