Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture
- High performance nitrile impregnation
- Excellent dry grip.
- Makes handling quicker and easier.
- Effectively repels grease, oil and dirt
- Safely machine-washable: will not shrink, stiffen or lose its shape.
- More hygienic and longer lasting – can be safely and economically re-used.
Specifikationer
Specifikationer
| Back Material | Nitrile |
| Certifications/Compliance | Standard CATEGORY II EN 388 : 3111 |
| Cuff Material | Nitrile |
| Coating Material | Nitrile |
| Product Type | Medium Weight Gloves |
| Size | 9 |
| Style | 52-502 |
| Glove Cuff Style | Knit |
| Lining | Cotton Jersey |
| Palm Type | Fully coated-palm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?