Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, New Zealand Origin
Product Code. 16201112
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1000 mL
Processing:
Heat inactivated
Irradiated
Irradiated, 25 to 40 doses
Irradiated, 30 to 45 doses
Unit Size:
1000mL
500mL
Product Code. 16201112
Brand: Cytiva SH30401.01IR2540
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
View alternative products
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Carefully collected, processed, and filtered in New Zealand
  • Ensured safety against bovine diseases
  • We follow the same standards in processing of our calf serum as with our fetal bovine serum (FBS) to enable offering the highest quality and traceability
  • HyClone Newborn Calf Serum, New Zealand Origin is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters.
  • Before dispensing, each lot of serum is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Additional Assays Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG
    Certifications/Compliance USDA Regulations
    Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C
    Quantity 500 mL
    Sterility Sterile
    Processing Irradiated, 25 to 40 doses
    Tested For Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
    Endotoxin Concentration ≤ 25 EU/mL
    Heat Inactivated No
    Mycoplasma Detected Yes
    USDA Safety Testing Included Yes
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt