Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Newborn Calf Serum, New Zealand Origin
Descrizione
- Carefully collected, processed, and filtered in New Zealand to ensure safety against bovine diseases
- Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serums
- Collected from cattle that are typically less than 10 days old
Specifica
Specifica
| Age | <10 days |
| Country of Origin | New Zealand |
| Product Type | Newborn Calf Bovine Serum |
| Quantity | 100 mL |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Processing | Irradiated |
| Iron Supplemented | Yes |
| Product Line | HyClone |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?