Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
1000 mL bottle
6 x 1000 mL
With Additives:
Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Without Additives:
No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
No Phenol Red, No HEPES, No Protein
missing translation for 'unitSize'
1000mL
Pack of 6
Beschreibung
- Format: Liquid
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Liquid |
| With Additives | Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 |
| Without Additives | No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein |
| Quantity | 6 x 1000 mL |
| Certifications/Compliance | cGMP |
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Description | CDM4CHO media |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur