Learn More
Cytiva HyClone™ Bovine Calf Serum, US Origin
Beskrivning
- Collected by venipuncture from formula-fed veal calves
- Age of animal at time of collection approximately 16-24 weeks
- Complete traceability back to original source
- Low in antibodies and high in growth factors
- Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
- Sourced in the USA
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | ≤-10°C |
| Age | 16 to 22 weeks |
| Country of Origin | United States |
| Quantity | 500 mL |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Source | Formula-Fed Veal Calves |
| Tested For | Virus Panel Testing According to 9 CFR 113.53 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?