Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cryopreservation Media
Spécification
Spécification
| Cell Type | Embryonic Stem Cells (ESCs) and Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) |
| Form | Liquid |
| Sterility | Sterile-filtered |
| Sterilization Method | 0.2 μm Sterile-filtered |
| Quantity | 100 mL |
| Content And Storage | < -10° C |
| Description | Cryopreservation Medium |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?