Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cell Culture Media
Product Code. p-7058078
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Unit Size:
500mL
Product Code. 11586321
Brand: Cytiva SH30824.01
Support the growth of embryonic cell cultures with HyClone™ AdvanceSTEM™ Cell Culture Media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cell Type Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) 
Form Liquid
Product Type Stem Cell Media
Sterility Sterile-filtered
With Additives Glucose
Without Additives No Glutamine, No Sodium Pyruvate
Quantity 500 mL
Content And Storage Store at 2° to 8°C away from light
Description AdvanceSTEM DMEM4SC with 4500mg/L Glucose, without L-glutamine and Sodium Pyruvate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt