Learn More
HyClone™ AdvanceSTEM™ Adipogenic Differentiation kit
Código de producto. 10105453
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL kit
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
10105453 5 mL kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10105453 Proveedor HyClone products Cytiva N.º de proveedor SH30876.KT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Cell Type Mesenchymal Stem Cells
Sterility Sterile-filtered
Quantity 5 mL kit
Content And Storage Store supplement frozen, store media at 2° to 8°C
Description AdvanceStem Amniotic epithelial expansion kit
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.