Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein
Product Code. 17600107 Shop All Proteintech Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
1000 μg
Unit Size:
1000µg
100µg
10µg
Product Code. 17600107
Brand: Proteintech HZ13261000UG
HumanKine™ recombinant protein
Specifications
Accession Number P01133
Formulation 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Gene ID (Entrez) 1950
Molecular Weight (g/mol) 7 kDa, monomer, glycosylated
Quantity 100 μg
Source HEK293
Storage Requirements Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Endotoxin Concentration <1.0 EU/μg
Specific Reactivity Human
Recombinant Recombinant
Reconstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Activity 0.1-0.6 ng/mL EC50
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade >95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt