Learn More
Gibco™ Human WISP-3 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
120-20-1MG will be provided as 4 x 250 μg (120-20-250UG). 120-20-500UG will be provided as 2 x 250 μg (120-20-250UG). Recombinant Human WISP-3 is a 36.8 kDa protein containing 331 amino acid residues. It is composed of four distinct structural domains (modules): the IGF binding protein (IGFBP) domain, the von Willebrand Factor C (VWFC) domain, the thrombospondin type-1 repeat (TSP type-1) domain, and a C-terminal cysteine knot-like (CTCK) domain. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | O95389 |
| For Use With (Application) | Functional Assay |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 8838 |
| Molecular Weight (g/mol) | 36.8 kDa |
| Name | Human WISP-3 |
| Quantity | 4 x 250 μg |
| Source | E. coli |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.