Learn More
Novus Biologicals™ Human Various Tissue MicroArray (Cancer)
Codice prodotto. 18798373 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18798373 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP230330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3470.00 NOK
    3278.10 NOK / Pack of 1
    Save 191.90 NOK
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Used in common research applications such as Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Tissue condition: Cancer
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze
Warranty
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.