Description
NHERF1 KO cell line available to order. KO validated by Western blot. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 19 bp deletion in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Specifications
| Quantity | 1,000,000 Cells |
| Regulatory Status | RUO |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.