Learn More
Descrizione
- Formalin fixed
- Tissue condition: Cancer
- Species: Human
- Cross reactivity: Human
- No. of samples: 60
- No. of patients: 60
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Warranty
1 Year
Specifica
Specifica
| Quantity | 1 Slide |
| Regulatory Status | RUO |
| Species | Human |
| Tissue Condition | Cancer |
| For Use With (Application) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Cross Reactivity | Human |
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?