Learn More
Invitrogen™ Human NSE2 (aa 163-241) Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30208771
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30208771
Marke: Invitrogen™ RP104928
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (84%), Rat (84%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-65676 (PA5-65676. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
This gene encodes the large subunit of DNA damage-binding protein which is a heterodimer composed of a large and a small subunit. This protein functions in nucleotide-excision repair. Its defective activity causes the repair defect in the patients with xeroderma pigmentosum complementation group E (XPE). However, it remains for mutation analysis to demonstrate whether the defect in XPE patients is in this gene or the gene encoding the small subunit. In addition, Best vitelliform mascular dystrophy is mapped to the same region as this gene on 11q, but no sequence alternations of this gene are demonstrated in Best disease patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q96MF7
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 286053
Name Human NSE2 (aa 163-241) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias 1110014D18Rik; AI661537; C8orf36; E3 SUMO-protein ligase NSE2; E3 SUMO-protein transferase NSE2; FLJ32440; hMMS21; methyl methanesulfonate sensitivity gene 21; MMS21; MMS21 homolog; non-SMC element 2 homolog; non-SMC element 2 homolog (MMS21, S. cerevisiae); non-SMC element 2, MMS21 homolog; non-SMC element 2, MMS21 homolog (S. cerevisiae); non-structural maintenance of chromosomes element 2 homolog; NSE2; NSE2 (MMS21) homolog, SMC5-SMC6 complex SUMO ligase; NSE2/MMS21 homolog, SMC5-SMC6 complex SUMO ligase; NSMCE2; RGD1305156; Unknown (protein for MGC:133996); zinc finger, MIZ-type containing 7; ZMIZ7
Common Name NSE2
Gene Symbol Nsmce2
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence SQTNFTCPITKEEMKKPVKNKVCGHTYEEDAIVRMIESRQKRKKKAYCPQIGCSHTDIRKSDLIQDEALRRAIENHNKK
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt