Learn More
Gibco™ Human/Mouse/Rat Activin A Recombinant Protein, PeproTech®
Beskrivelse
120-14P-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-14P-500UG). Recombinant Human/Murine/Rat Activin A is a 26.0 kDa disulfide-linked homodimer of two betaA chains, each containing 116 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Accession Number | P08476, P18331, Q04998 |
| For Use With (Application) | Control, Bioactivity |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 16323, 29200, 3624 |
| Molecular Weight (g/mol) | 26 kDa |
| Name | Human/Mouse/Rat Activin A |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 10 μg |
| Source | CHO cells |
| Storage Requirements | -20°C |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.