Beschreibung
Serviceleistungen
1 Year
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1 Slide |
| Regulatory Status | RUO |
| Species | Human |
| Tissue Condition | Cancer |
| For Use With (Application) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Cross Reactivity | Human |
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?