Learn More
Human Integrin alpha 1/CD49a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB56761
 View more versions of this product
Artikelnummer. 18728608
  • 4345.00 NOK / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Integrin alpha 1/CD49a Monoclonal specifically detects Integrin alpha 1/CD49a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Integrin alpha 1/CD49a
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide
CD49 antigen-like family member A, CD49a, CD49a antigen, integrin, alpha 1, ITGA1, Laminin and collagen receptor, very late activation protein 1, VLA-1, VLA1integrin alpha-1
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
3672
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG
Flow Cytometry
1090A
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
P56199
ITGA1
Chinese hamster ovary cell line CHO derived recombinant human Integrin alpha 1 beta 1 Met1-Pro1141 (Integrin alpha 1) & Gln21-Asp728 (Integrin beta 1) Accession # P56199
100 μg
Primary
Detects Integrin alpha 1/CD49a in direct ELISAs.
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only