Learn More
Gibco™ Human IL-3 Recombinant Protein
Description
Carrier-Free Reconstitution: We recommend that this vial be briefly centrifuged prior to opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute lyophilized recombinant human IL-3 in sterile, distilled water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Stock solutions should be apportioned into working aliquots and stored at ≤-20°C. Further dilution should be made in medium or buffered solution containing carrier protein, such as PBS with 0.1% BSA. Storage: Lyophilized recombinant human IL-3 should be stored at 2°C to 8°C, preferably desiccated. Store reconstituted recombinant human IL-3 at ≤-20°C (not in a frost-free freezer). Keep freeze-thaw cycles to a minimum.
Specifications
Specifications
| Accession Number | P08700 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 3562 |
| Molecular Weight (g/mol) | 15 kDa |
| Name | Human IL-3 |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 50 μg |
| Storage Requirements | 4°C |
| Regulatory Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.