Learn More
R&D Systems™ Human IL-21, Carrier-Free Recombinant Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Brand:  R&D Systems™ 8879-IL-050/CF
Encompass
Product Code. 15750294
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
The Recombinant Human IL-21 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-21 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifications
Specifications
Q9HBE4
Observed M.W.: 17kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 15kDa
E. coli-derived human IL-21 protein Gln25-Ser155,with a N-terminal Met
<0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
IL-21
Measured in a cell proliferation assay using N1186 human T cells. Parrish-Novak, J. et al. (2000) Nature 408:57. The ED50 for this effect is typically 2-12ng/mL.
Yes
59067
50μg
12 months from date of receipt, ≤ -20° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20° C under sterile conditions after reconstitution.
IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform
IL21
Unconjugated
SDS
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt