Learn More
Human IL-12/IL-23 p40 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
Marca:  R&D Systems MAB1510-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18763838
  • 20815.00 NOK / 500µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
IL-12/IL-23 p40 Monoclonal specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
IL-12/IL-23 p40
Monoclonal
LYOPH
Neutralization 0.02-0.1 ug/mL
CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL12 p40, IL-12 subunit p40, IL12B, IL-12B, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2, NKSF2IL12, subunit p40
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
3593
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Neutralization
24901
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
IL12B
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-12 p40/p35 heterodimer
500 μg
Primary
Detects human IL-12 (p40/p35 heterodimer), IL-23 (p40/p19 heterodimer), and p40 homodimers in direct ELISAs. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) IL-12 p40 or rpIL-12.
Human
Ascites
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only