Läs mer
Human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody, R&D Systems™
Sheep Polyclonal Antibody has been used in 11 publications
Marke:  R&D Systems AF3715
Artikelnummer. 18071632
  • 5915.00 NOK / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Polyclonal specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Polyclonal
Unconjugated
Q12884
FAP
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Leu26-Asp760 Accession # Q12884
100 μg
Primary
Detects human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in direct ELISAs and Western blots.
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunoassay
LYOPH
Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, Knockout Validated 0.5 ug/mL
170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Sheep
Affinity Purified
RUO
2191
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt