Learn More
Gibco™ Human FGF-7 (KGF), Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Produktkod. 17823803
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17823803
missing translation for 'mfr': Gibco™ AF1001910UG
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
Recombinant Human KGF (FGF-7) is an 18.9 kDa protein consisting of 163 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accession Number P21781
For Use With (Application) Functional Assay
Formulation protein with no preservative
Gene ID (Entrez) 2252
Molecular Weight (g/mol) 18.9 kDa
Name Human FGF-7 (KGF), Animal-Free
Quantity 10 μg
Source E. coli
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <0.1 EU/ μg
Gene Alias Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Common Name KGF
Gene Symbol FGF7
Biological Activity Determined by a cell proliferation assay using 4 MBr-5 cells. The expected ED50 for this effect is 0.1-15 ng/ml
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Sequence CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
Content And Storage -20°C
Expression System E. coli
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.