Learn More
Invitrogen™ Human Factor IX Native Protein
Beschreibung
RP-43069 contains native human Factor IX protein. RP-43069 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P00740 |
| Concentration | 10.3 mg/mL |
| For Use With (Application) | Neutralization |
| Formulation | 50% water with 50% glycerol and no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 2158 |
| Molecular Weight (g/mol) | 55 kDa |
| Name | Human Factor IX |
| Purification Method | SDS-PAGE |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Human |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.