Learn More
Human CCL21/6Ckine Antibody, R&D Systems™
Description
CCL21/6Ckine Monoclonal specifically detects CCL21/6Ckine in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | CCL21/6Ckine |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 54125 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Accession No. | O00585 |
| Gene Alias | 6Ckine, 6CkineSmall-inducible cytokine A21, Beta-chemokine exodus-2, chemokine (C-C motif) ligand 21, CKb9, exodus-2, member 21, SCYA21, SCYA21MGC34555, secondary lymphoid tissue chemokine, SLC, SLCSecondary lymphoid-tissue chemokine, TCA-4 |
| Gene Symbols | CCL21 |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?