Learn More
Gibco™ Human CCL11 (Eotaxin) Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human Eotaxin is an 8.3 kDa protein containing 74 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P51671 |
| For Use With (Application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 6356 |
| Molecular Weight (g/mol) | 8.3 kDa |
| Name | Human CCL11 (Eotaxin) |
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.