Learn More
Gibco™ Human C5a Recombinant Protein, PeproTech®
Descrizione
300-70-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-70-500UG). Recombinant Human C5a is an 8.3 kDa glycoprotein containing the 74 amino acid residues of the C5a anaphylatoxin chain. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Specifica
Specifica
| Accession Number | P01031 |
| For Use With (Application) | Functional Assay |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 727 |
| Molecular Weight (g/mol) | 8.3 kDa |
| Name | Human C5a |
| Quantity | 100 μg |
| Source | E. coli |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1 EU/ μg |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.