Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Product Code. 18614686 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
:
5 Slides
Product Code. 18614686
Brand: Novus Biologicals™ NBP242080
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 5 Slides
Species Human
For Use With (Application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.