Learn More
Gibco™ Human BMP-4 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
120-05ET-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-05ET-500UG). PeproTech's E.coli-derived BMP-4 is a fully active homodimeric protein consisting of two 106 amino acid subunits, which correspond to amino acids 303-408 of the full length BMP-4 precursor. The calculated molecular weight of Recombinant Human BMP-4 (E.coli-derived) is 23.9 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | P12644 |
| For Use With (Application) | Control, Western Blot Control, Bioactivity |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 652 |
| Molecular Weight (g/mol) | 23.9 kDa |
| Name | Human BMP-4 |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 10 μg |
| Source | E. coli |
| Storage Requirements | -20°C |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.