Learn More
HSF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen HSF1
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16855604
Afficher les documents
Proteintech
16107-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16845604
Afficher les documents
Proteintech
16107-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This gene encodes one of three subunits which combine to form cleavage stimulation factor (CSTF). CSTF is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. Similar to mammalian G protein beta subunits, this protein contains transducin-like repeats. Several transcript variants with different 5′ UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.
Spécification
Spécification
HSF1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P38532, Q00613
15499, 3297, 79245
HSF1 Fusion Protein Ag9023
Primary
-20°C
HSF1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Heat shock factor protein 1, HSF 1, HSF1, HSTF 1, HSTF1
HSF1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis