Learn More
STEMCELL Technologies hPSC Genetic Analysis Kit
Código de producto. 15851657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15851657 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15851657 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 07550
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
qPCR analysis kit for detecting the majority of karyotypic abnormalities reported in human ES and iPS cells
  • Quickly and cost-effectively detect the 8 most common karyotypic abnormalities reported in human pluripotent stem cells (hPSCs)
  • This qPCR-based kit enables the genetic screening of multiple hPSC lines and contains enough material to analyze 20 individual samples in triplicate
  • It uses double-quenched probes with a 5-carboxyfluorescein (5-FAM) dye to give superior performance over other, single-quenched probes
  • The kit includes qPCR Master Mix, ROX Reference Dye, Buffer, and primer/probe mixes designed to detect the critical minimal regions of the 8 most commonly mutated regions, as well as a primer/probe mix to a control location in the genome
  • A genomic DNA control is also provided with demonstrated normal copy number over the regions of interest
Especificaciones
Description Pluripotent Stem Cells
Quantity 1 Kit
For Use With (Application) Real Time PCR (qPCR)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.