Learn More
Logistik™ Howie-Style Polyester/Cotton Protective Clothing Laboratory Coats
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Color: white; Size: 100cmL; Chest: 100cm
Descrizione
- High-quality Howie style laboratory coat
- With two waist hight pockets and one extra deep flap stud pocked
- Stud fastened front and wrist
- Polyester/cotton
- Not CE marked
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Gender | Unisex |
| Material | Cotton, Polyester |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Style | Howie |
| No. of Pockets | 3 |
| Size (Metric) Chest | 100 cm |
| Includes | Two, waist high, open patch pockets, one extra deep pocket with flap stud, paneled back with side vents for ease of movement, and stud fastening at wrist |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto