Learn More
Scientific Industries Horizontal Orbital Shaker Attachment for Roto-Shake Genie
Shop alle Ohaus produkterBeskrivelse
- Adds horizontal orbital shaking capability to the Roto-Shake Genie with variable speed of 15-100 rpm
- Ideal for Western Blots and for maintaining cells or solutions in suspension
- No tools required
- Simply remove the Magnetic Platform from the Roto-Shaker Genie and attach the Horizontal Orbital Shaker Attachment
- Fits all new and existing Roto-Shake models
Tekniske data
Tekniske data
| Load Bearing Capacity (Metric) | 2 kg |
| Holds | Various containers, flasks and microplates |
| Depth (English) | 13 in. |
| Depth (Metric) | 330.20 mm |
| Dimensions (L x W) | 13 x 13 in. |
| Dimensions (L x W x H) | 13 x 13 x 5 in. |
| Height (English) | 5 in. |
| Height (Metric) | 127 mm |
| Length (English) | 13 in. |
| Length (Metric) | 330.20 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?