Learn More
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown
GREENER_CHOICE
Product Code. 16564051 Shop All Medicom Products
Click to view available options
Color:
Red
White
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 16564051
Brand: Medicom™ 40.301/06
Only null left
Add to basket
Add to basket
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown available in three distinct colors
  • The Pocketless Hygiene gown protects the working environment from particles coming from the body of the operator
  • Allows the user to be protected from the risks of soiling related to the activity being carried out
  • Pleasant and light, polypropylene fabric is extremely breathable
  • Collared model without flap and elasticated at the wrists
Spécification
Size 3X-Large
Construction Made in China
For Use With (Application) Category 1 Personal Protective Equipment
Gender Unisex
No. of Pockets None
Packaging Type Individual, Bag
Product Type Hygiene Gown
Material Polypropylene
Color White
Closure Type Press Studs
Disposable Single-use
Sterility Non-sterile
Cuff Style Elastic
Seam Type Sewn
Certifications/Compliance Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis