Läs mer
Läs mer
Beskrivning
The Micronova Hood Cleaning T-Mop™ Kit is designed to simplify the cleaning of hoods, isolators and safety cabinets. Each kit includes: one 10-inch T-Mop™ Adapter, one 25-inch handle, twelve polyester T-Mop™ covers and one MittWipe™. Available gamma irradiated for aseptic environments.
- Hood Cleaning Kit
- For the cleaning of hoods, isolators and safety cabinets
- Includes: One 10-inch T-Mop™ Adapter, One 25-inch handle, Twelve polyester T-Mop™ covers, and one MittWipe™
- Available Gamma Irradiated for aseptic environments
- All components are autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Cleaning Kit |
| Color | White |
| Length (English) | 25 in. |
| Sterility | Sterile |
| Length (Metric) | 63.5 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Width (Metric) | 25.4 cm |
| Width (English) | 10 in. |
| Resistant To | Chemicals |
| Disposable | Reusable |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?