Learn More
Holmium(III) Oxide, TRC
Product Code. 30137214
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30137214 50 g 50g
30132545 5 g 5g
30012263 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137214 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH66963350G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-62-8
Molecular Formula Ho2O3
Molecular Weight (g/mol) 377.86
Synonym Holmium oxide (Ho2O3), Diholmium trioxide, Holmia, Holmium oxide, Holmium sesquioxide, Holmium trioxide, Holmium(3+) oxide, Holmium(III) oxide, Nanotek WPC, Holmium(III) oxide, Holmia, Rare earth, Holmium(+3)oxide;
IUPAC Name oxo(oxoholmiooxy)holmium
SMILES O=[Ho]O[Ho]=O
Spécification
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/2Ho.3O
Formula Weight 377.845
Chemical Name or Material Holmium oxide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.