Learn More
Holmium(III) oxide, REacton™, 99.995% (REO)
Código de producto. 11381428
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11381428 1 g 1g
15182975 5 g 5g
11301438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11381428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010910.03
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Holmium(III) oxide iacts as colorants which is used for cubic zirconia and glass, as a calibration standard for optical spectrophotometers, as a specialty catalyst, phosphor and a laser material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12055-62-8
Molecular Formula Ho2O3
Molecular Weight (g/mol) 377.86
MDL Number MFCD00011053
InChI Key OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Especificaciones
Melting Point 2360°C
Color Beige
Physical Form Powder
Quantity 1 g
Assay Percent Range 99.995% (REO)
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in perchloric acids.
Formula Weight 377.86
Odor Odorless
Appearance Beige powder or lump
Density 8.36g/cm3
Chemical Name or Material Holmium(III) oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.