Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Product Code. 10783847 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Type:
Adjustable Comb Back
Comb
Preparative Comb
Standard Comb
Unit Size:
Each
No. of Wells:
1 Prep, 1 Reference
1 Prep, 2 Reference
10
12
15
20
28
Thickness (Metric):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Volume (Metric) Well:
11.5μL/ mm
112μL/ mm
12.4μL/ mm
120μL/ mm
171μL/ mm
183μL/ mm
2.1μL/ mm
2.7μL/ mm
3.1μL/ mm
4.1μL/ mm
4.3μL/ mm
5.7μL/ mm
5.8μL/ mm
6.2μL/ mm
7.7μL/ mm
8.3μL/ mm
8.6μL/ mm
85μL/ mm
90μL/ mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10783847
Brand: Hoefer™ SE511BKA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Lightweight
  • Virtually unbreakable
  • Come attached to a standard back which produces maximum well depths of 25 mm, except for the 28-well preparative combs which produce well depths of 15 mm
  • Adjustable comb back (available separately, below) converts 25 mm deep combs to 10 or 15 mm depth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Equipment) SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System
Type Adjustable Comb Back
Material PTFE
Depth (English) 0.98 in.
Depth (Metric) 2.5 cm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.