Learn More
Hoefer™ Blotting Paper
Product Code. 10331575 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Length (Metric):
9 cm
14 cm
14.5 cm
21 cm
Width (Metric):
10.5 cm
16 cm
21.5 cm
25 cm
For Use With (Equipment):
TE22 Mini Tank or MiniVE Module
TE42 or TE62 Tank Blotting Units
TE70 or TE77 Semi-Dry Blotting Unit
TE77 Semi-Dry Blotting Unit
Unit Size:
Pack of 25
Pack of 50
Product Code. 10331575
Brand: Hoefer™ TE46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cellulose papers precut for convenience
  • For Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Length (Metric) 14.5 cm
Width (Metric) 21.5 cm
For Use With (Equipment) TE42 or TE62 Tank Blotting Units
Format Sheet
Material Cellulose
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt