Learn More
HJ 822-2017 Aromatic Amines Mixture 133 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
Förpackningsstorlek
1mL
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 636-30-6, 634-93-5, 97-02-9, 827-94-1, 1817-73-8, 99-29-6 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Toluene |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering