Learn More
HJ 1154-2020 Aldehyde-DNPHs and Ketone-DNPHs Mixture 347 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30327834
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
Artikelnummer. Quantity unitSize
30327834 1 mL 1mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30327834
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREA50000350AL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 152477-96-8, 958-60-1, 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1157-84-2
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile