Learn More
Thermo Scientific™ HIV Protease Substrate IV
Product Code. 15478389
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. Quantity unitSize
15478389 5 mg 5mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15478389
Marque: Thermo Scientific™ J66862.#0
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color White to off-white
Form Lyophilized
Quantity 5 mg
Molecular Weight (g/mol) 1090.29
Storage Requirements -30° to -10°C
Substrate Quantity 5mg
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.